Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Klarglas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen ohne Einlage
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Beschreibung
- Weißglas-Flasche, Kalknatronglas Typ III
- Weite Öffnung und abgerundete, kurze Schultern
- Mit aufgesetzter Polypropylen-Kappe ohne Einlage
- Die weiße Kappe eignet sich ideal zum Markieren.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 40/Pckg. |
Verschlussfarbe | Weiß |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 78 mm |
Verschlussauskleidung | Ohne Dichtungseinlage |
Verschlussmaterial | Polypropylen |