Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit geraden Seiten und weißen Polypropylenkappen
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Marke: Fisherbrand™ FB02912306
Beschreibung
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Gerade Wände ermöglichen die vollständige Entfernung von Inhalten. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, von 1 bis 32 Unzen.Spezifikation
30 ml | |
Durchsichtig | |
28 mm | |
Kappe | |
Glas | |
Weiß | |
Klar | |
Ja | |
Rund | |
Geradwandiges Gefäß | |
Polypropylen | |
43 mm |
1 oz. | |
40 mm | |
Bodenprobennahme und Umweltanwendungen | |
46 mm | |
384 | |
43-400 | |
Weithalsausführung aus Kalknatronglas USP Typ III eignet sich ausgezeichnet für große Feststoffproben und ermöglicht die vollständige Entfernung von Inhalten | |
Weit | |
43 mm | |
PTFE/Polyethylenschaum | |
43 bis 400 mm | |
Kappe |