Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit geraden Seiten und weißen Polypropylenkappen
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Marke: Fisherbrand™ FB02911791
Beschreibung
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Gerade Wände ermöglichen die vollständige Entfernung von Inhalten. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, von 1 bis 32 Unzen.Spezifikation
60 ml | |
Durchsichtig | |
Kappe | |
144 | |
53-400 | |
Weithalsausführung aus Kalknatronglas USP Typ III eignet sich ausgezeichnet für große Feststoffproben und ermöglicht die vollständige Entfernung von Inhalten | |
Weit | |
Geradwandiges Gefäß | |
Polypropylen | |
Kappe |
2 oz. | |
Bodenprobennahme und Umweltanwendungen | |
Glas | |
Weiß | |
Klar | |
Ja | |
Rund | |
PTFE/Polyethylenschaum | |
53 bis 400 mm |