Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Digitaler Thermorührer mit Tank und Einlegeboden aus Edelstahl
Im gerührten Wasserbad können Sie Proben, Wasserumwälzung und Temperaturstabilität optimal überwachen. Zum Eintauchen von Kolben, Flaschen und Gestellen in einer hochstabilen Temperaturumgebung. Das Clifton™ Digital Thermostirrer Wasserbad mit Edelstahltank und Regal besticht durch antibakterielle Technologie und andere einzigartige Eigenschaften, die in vielen klinischen und Laborumgebungen erforderlich sind.
Spezifikation
Beschreibung Digitales Wasserbad
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich 5°C bis 99°C
Display Digitale LED
Material Rostfreier Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerührtes Clifton Wasserbad für das Eintauchen von Kolben, Flaschen, Gestellen in eine äußerst stabile Temperaturumgebung ausgelegt
  • Der Thermorührer ist aus robustem Edelstahl gefertigt und bietet eine lange Lebensdauer
  • Digitale PID-Temperatursteuerung
  • Einfach zu betätigenden Bedienelemente, die abwischbar und mit einer antibakteriellen Oberflächenvergütung versehen sind
  • Der robuste, klare BPA-freie Tank aus Co-Polyester ermöglicht die Beobachtung von Proben
  • Die Bedienelemente des Thermorührers und die lackierten Oberflächen verfügen über “ eine antibakterielle Technologie” 
  • Wenn ein niedriger Flüssigkeitsstand erkannt wird, wird automatisch eine“ Füllmeldung” angezeigt, und die Erwärmung wird unterbrochen
  • Jedes Gerät wird werkseitig einer 2 -Punkt-Kalibrierung unterzogen 
Spezifikation
Spezifikation
Digitales Wasserbad
5°C bis 99°C
Rostfreier Stahl
3 Jahre
1250 W
CE-Kennzeichnung
Digitale LED
±0,1 °C
230 V
50/60 Hz