Learn More
Nickel Electro™ Bath NE3-14DT water heated, digital PID, timer,
Nickel Electro™ Clifton™ Digitale Wasserbad aus Edelstahl ohne Rührfunktion mit durchsichtigem Klappdeckel wurde für das Eintauchen von Kolben, Flaschen und Gestellen in einer äußerst stabilen Temperaturumgebung im gesamten Wasserbad entwickelt.
Spezifikation
Beschreibung | Digitales Wasserbad |
---|---|
Material | Rostfreier Stahl |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Beschreibung
- Der Einlegeboden im Edelstahltank bietet stabilen Halt für Kolben/Flaschen/Gestelle und kann zum Reinigen herausgenommen werden.
- Der Einlegeboden hat eine niedrige Bauhöhe, was die Arbeitshöhe im Bad maximiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Wasserbädern benötigen Sie entweder weniger Wasser, oder Sie können hohe Behälter oder Gefäße in eine größere Arbeitstiefe eintauchen.
- Mit niedrigeren Wasserständen profitieren Sie von einer reduzierten Aufheizzeit und von Energieeinsparung.
- Drei Jahre Garantie und umfassender Kundenservice.
- Vor dem Verlassen unseres Werks wird jedes Wasserbad mit einer eindeutigen Seriennummer gekennzeichnet und einer werksseitigen Kalibrier-Einstellregelung auf den bekannten rückverfolgbaren Wert unterzogen, bei der Endkontrolle elektrisch auf Sicherheit geprüft und verfügt über ein Prüfzertifikat, das im hinteren Teil der der Bedienungsanleitung beigefügt ist.
- Lackierte Oberflächen und Bedienfeld-Oberflächen verfügen über eine antibakterielle Technologie, die das Bakterienwachstum hemmt und die Hygieneanforderungen, wie sie in klinischen und Laborumgebungen bestehen, verbessert.
- Leicht zu reinigende Oberflächen und Oberflächenvergütungen, die beständig gegen routinemäßige und effiziente Desinfektionsmaßnahmen sind.
- Die Wirksamkeit der Oberflächenvergütung bleibt über längere Zeit hinweg erhalten, da das antibakterielle Mittel in die jeweilige Lackierung integriert ist.
Spezifikation
Digitales Wasserbad | |
Rostfreier Stahl | |
3 Jahre |