Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Thermostatische Wasserbäder
Die Probe kontinuierlich aufkochen und die Stärke des Kochvorgangs kontrollieren. Das Nickel Electro™ Clifton™ thermostatische Wasserbad verfügt über einen Drehschalter, der für mehr Flexibilität von leichtem Köcheln bis hin zu einem kräftigem Kochvorgang konzipiert ist.
Spezifikation
Reglertyp | Analog |
---|---|
Beschreibung | Thermostatische Wasserbäder |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Temperaturbereich | 5°C bis 100°C |
Material | Rostfreier Stahl |
Beschreibung
- Edelstahl, umgeben von einem langlebigen antibakteriell lackierten Außengehäuse
- Enthält einen herausnehmbaren, gelochten Einlegeboden aus Edelstahl
- Ummanteltes Eintauchelement und thermische Sicherheitsabschaltung
- Ein Gerät mit konstantem Füllstand, das einen festen Flüssigkeitsstand aufrecht erhält, wodurch das regelmäßige Auffüllen des Bades überflüssig wird
Spezifikation
Analog | |
CE-Kennzeichnung | |
Rostfreier Stahl | |
3 Jahre | |
2500 W |
Thermostatische Wasserbäder | |
5°C bis 100°C | |
100 °C | |
230 V |