Learn More
Memmert™ Klammer für 300 mL Kolben
Klammer für 300 mL Kolben (14 Max. Kolben)
Marke:  Memmert™ WTB15B02694
29.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17170305
  • 29.75 € / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • Max. Kolben siehe Skizze auf Anfrage
Spezifikation
Spezifikation
WTB15
Klemme für 300 ml-Kolben