Learn More
Spectrum Labs™ Verschluss für naturfarbene Dialyseschläuche, 23 mm Spectrum
Beschreibung
Diese Polypropylen-Verschlüsse werden über den Schlauch gestülpt und bilden einen Sack, der eine auslaufsichere Dichtung gewährleistet. Reguläre Verschlüsse würden in Wasser schwimmen.
Auf diese Weise müssen die Dialyseschläuche nicht mehr verknotet werden, eine Praxis, die die Porosität einer Membran negativ beeinflussen kann. Da normale Verschlüsse leichter als Wasser sind, werden sie normalerweise gemeinsam mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschlüssen verwendet. Befestigen Sie einen normalen Verschluss an der Oberseite des Dialyseschlauchs und einen mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschluss an der Unterseite, damit es in der Vertikale schwebt. Nicht zur Verwendung mit Schläuchen mit Celluloseestermembran. Autoklavierbar.
Auf diese Weise müssen die Dialyseschläuche nicht mehr verknotet werden, eine Praxis, die die Porosität einer Membran negativ beeinflussen kann. Da normale Verschlüsse leichter als Wasser sind, werden sie normalerweise gemeinsam mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschlüssen verwendet. Befestigen Sie einen normalen Verschluss an der Oberseite des Dialyseschlauchs und einen mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschluss an der Unterseite, damit es in der Vertikale schwebt. Nicht zur Verwendung mit Schläuchen mit Celluloseestermembran. Autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
Material | Polypropylen |
Breite (metrisch) | 23 mm |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Standardverschluss für Dialyseschläuche |
Temperaturbereich (metrisch) | 0°C to 121°C |
Menge | 10/Pk. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Unterstützt den Auftrieb und die vertikale Ausrichtung bei Auftragen auf das obere Schlauchende (nur bei Verwendung mit Standard-RC-Membran) |