Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloxacillin-Natriumsalz-Monohydrat
Artikelnummer. p-7077541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Cloxacillin-Natriumsalz-Monohydrat, CAS-Nr. 7081-44-9, ist eine Verbindung, die auf grampositive Bakterien abzielt und eine antibakterielle Aktivität zeigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Cloxacillin-Natriumsalz-Monohydrat ist ein chloriertes Derivat von Oxacillin, das eine β-Lactamase-resistente Antibiotikaaktivität zeigt
•Diese Verbindung hemmt den letzten Schritt der bakteriellen Zellwandsynthese durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine (PBPs), was zur Zelllyse führt, die durch bakterielle Zellwand-Autolyse-Enzyme vermittelt wird
Anwendungen
• Cloxacillin-Natriumsalz-Monohydrat zielt auf grampositive Bakterien ab und ist wirksam gegen Staphylokokken, die β-Lactamase produzieren
• Es wirkt in vitro sowohl gegen Penicillin-resistente als auch Penicillin-empfindliche Staphylokokken, bestimmte Streptokokken und Pneumokokken
• Diese Verbindung wird häufig in In-vivo- und In-vitro-Studien als AmpC-β-Lactamase-Inhibitor in Kombination mit β-lactam-Antibiotika verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7081-44-9
Summenformel C19H19ClN3NaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 475.876
InChI-Schlüssel KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
IUPAC-Name Natrium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure;hydrat
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cloxacillin sodium salt monohydrate
Typ Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate
Infrarotspektrum Echt
Wasser 3.0 to 5.0%
Menge 1 g
Formelmasse 475.88
Reinheit (%) ≥94% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cloxacillin sodium salt monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.