Learn More
CNDP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | CNDP1 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16837724
|
Proteintech
17759-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16827724
|
Proteintech
17759-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the M20 metalloprotease family. The encoded protein is specifically expressed in the brain, is a homodimeric dipeptidase which was identified as human carnosinase. This gene contains trinucleotide (CTG) repeat length polymorphism in the coding region.Spezifikation
CNDP1 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q66HG3, Q8BUG2, Q96KN2 | |
307212, 338403, 84735 | |
CNDP1 Fusion Protein Ag12127 | |
Primary | |
-20°C | |
CNDP1 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Beta Ala His dipeptidase, Carnosine dipeptidase 1, CN1, CNDP dipeptidase 1, CNDP1, CPGL2, HsT2308, Serum carnosinase | |
Cndp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |