Learn More
Kobalt(II)-acetattetrahydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408480
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
Cobalt(II) acetate tetrahydrate is used to prepare complexes for examination of the properties of metals with unusual coordination geometries. It is also used as a catalyst for oxidation and esterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6147-53-1
Summenformel C4H14CoO8
Molekulargewicht (g/mol) 249.081
MDL-Nummer MFCD00149569
InChI-Schlüssel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC-Name Kobalt(2+);Diacetat;Tetrahydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt (II) acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt ∼140°C (in -4H2O)
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Co(OOCCH3)2·4H2O
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3731397
Merck Index 14,2433
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(380g/L).
Formelmasse 249.08 (177.02 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.542
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.71 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.