missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate |
Schmelzpunkt | 86°C |
Farbe | Rot |
Menge | 100 g |
Strukturformel | CoCl2 · 6H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 237.93g/mol |
Güte | Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Aussehen | Crystals |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur