missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate, Reagent grade, Honeywell™

Product Code. 15681730 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Packaging:
Poly Bottle
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 7791-13-1
Molecular Formula Cl2CoH12O6
Molecular Weight (g/mol) 237.92
MDL Number MFCD00149652
InChI Key GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]

Specifications

Melting Point 86°C
Color Red
Quantity 1 kg
Linear Formula CoCl2 · 6H2O
UN Number UN3077
Formula Weight 237.93g/mol
Grade Reagent
Packaging Poly Bottle
Appearance Crystals
Vapor Pressure 40mmHg (0°C)
Density 1.9g/cu.cm
Chemical Name or Material Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis