Learn More
Kobalt(II)-chlorid, hellblaue Beads, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Empfindlichkeit: Hygroskopisch; 3.367. Zersetzt sich bei 400 °C bei langer Erwärmung in Luft
69.45 € - 679.38 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-79-9
Summenformel Cl2Co
Molekulargewicht (g/mol) 129.83
MDL-Nummer MFCD00010938
InChI-Schlüssel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11366928
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013666.03
1 g
69.45 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11356928
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013666.06
5 g
198.99 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11346928
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013666.14
25 g
679.38 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cobalt(II) chloride in vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7646-79-9
129.83
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid
Cl2Co
MFCD00010938
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
1049°C
735°C
7646-79-9
Perlen
Cl2Co
MFCD00010938
14,2437
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid
129.84
Odorless
Hygroscopic
Cobalt(II) chloride
ultra dry
Blau
(Metallbasis)
CoCl2
UN3077
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
[Cl-].[Cl-].[Co++]
129.83
99.9%
Ampulliert unter Argon
3.367
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H302-H317;
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P284a-P261-P280-P342+P311-P405-P501a;
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GF9800000
missing translation for 'tsca' : TSCA