Learn More
Kobalt(II)-chromat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050649
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13455-25-9
Summenformel CoCrO4
Molekulargewicht (g/mol) 174.93
MDL-Nummer MFCD00053962
InChI-Schlüssel XTUHPOUJWWTMNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii chromate, cobalt 2+ ; dioxido dioxo chromium, cobaltous chromate iii, cobalt chromate ous, cobaltous chromate, acmc-1c0r0, cobalt 2+ chromate 2-, chromic acid h2cro4 , cobalt 2+ salt 1:1
PubChem CID 61614
IUPAC-Name Cobalt(2+);dioxido(dioxo)chrom
SMILES [Co++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) chromate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Klümpchen
Menge 10 g
UN-Nummer UN3087
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkali and ammomium hydroxide
Formelmasse 174.93