Learn More
Kobalt(II,III)-oxid, Nanopulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
82.46 € - 773.85 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1308-06-1 |
---|---|
Summenformel | Co3O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 240.80 |
MDL-Nummer | MFCD00010939 |
InChI-Schlüssel | UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt |
PubChem CID | 11651651 |
IUPAC-Name | Oxocobalt;oxo(oxocobaltioxy)cobalt |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11419850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044661.14 |
25 g |
82.46 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11429850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044661.22 |
100 g |
218.09 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11439850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044661.36 |
500 g |
773.85 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cobalt(II,III) oxide is used in enamels, pigments, porcelain colorants, semiconductors, ceramics, catalysis, grinding wheels and other fields as an important inorganic material. It is a useful oxidant in chemical industry and as catalyst for organic synthesis. It is widely used as catalyst carrier and as electrode active material. It is also used in senior goggles, other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices and solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1308-06-1 | |
240.80 | |
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N | |
11651651 | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] |
Co3O4 | |
MFCD00010939 | |
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt | |
Oxocobalt;oxo(oxocobaltioxy)cobalt |
Spezifikation
Cobalt (II,III) oxide | |
1308-06-1 | |
Pulver | |
Co3O4 | |
UN3077 | |
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt | |
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N | |
Oxocobalt;oxo(oxocobaltioxy)cobalt | |
11651651 | |
99% |
900°C (decomposition) | |
Schwarz | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010939 | |
14,2429 | |
Soluble in acids and alkali. Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] | |
240.80 | |
240.8 | |
6.11 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H351-H317
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350i
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 215-157-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GG2500000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen