Learn More
Kobalt(II)-iodid, wasserfrei, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049816
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Wasserdampf- und Feuchtigkeitsanzeige, Katalysator
Cobalt(II) iodide is used as a moisture and humidity indicator. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15238-00-3
MDL-Nummer MFCD00016030
Synonym cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Spezifikation
Siedepunkt 570°C (vac.)
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) iodide
Schmelzpunkt 515°C (vac.)
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,2443
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 312.74
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) iodide, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt iodide