Learn More
Kobalt(II)-Selenid, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050999
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1307-99-9
Summenformel CoSe
Molekulargewicht (g/mol) 137.904
MDL-Nummer MFCD00016020
InChI-Schlüssel QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g
PubChem CID 102108
IUPAC-Name Selanylidencobalt
SMILES [Co]=[Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) selenide
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3283
Löslichkeitsinformationen Soluble in HNO3,aqua regia
Formelmasse 137.89
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Schwach
Dichte 7.650 g/mL