Learn More
Ansell MICROFLEX™ Cobalt™ N19 Nitrile Gloves
Multi-purpose nitrile gloves offer consistent comfort and durability to workers across a wide range of industries. Fully textured with a 4 mil thickness helps wearers securely grip tools and materials.
1885.00 €
Spezifikation
AQL | 1.5 |
---|---|
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Finger Thickness (English) | 4,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11670301
|
Ansell
N194-03 |
XL |
1885.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Soft and stretchy nitrile material
- Durable and puncture resistant
- Fully textured surface for enhanced gripping in wet or dry conditions
Spezifikation
1.5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
0.11 mm | |
Nitril | |
0.10 mm | |
4 mil | |
20.5 MPa | |
24.13 cm |
Blau | |
4,3 mil | |
Ja | |
3,9 mil | |
Puderfrei | |
0.10 mm | |
9,5 in. |