Learn More
Kobalttitan, 99.8 % (Metallbasis ohne Ni), Ni < 0.15 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12017-01-5
107.54 € - 454.26 €
Chemische Identifikatoren
CAS 12017-01-5
MDL-Nummer MFCD00016022
Synonym Cobalt titanate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11328818
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041670.18
50 g
107.54 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11318818
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041670.30
250 g
454.26 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cobalt titanium oxide shows magnetic properties at room temperature and used in electronics and as spintronic devices. It is used to improve the gas sensing ability of hydrogen sulfide by hydrothermal method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12017-01-5
MFCD00016022
Cobalt titanate
Spezifikation
Cobalt titanium oxide
Pulver
MFCD00016022
Insoluble in water.
99.8%
12017-01-5
(Metallbasis ohne Ni), Ni < 0.15 %
Cobalt titanate
154.83
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
Gehäuse H315-H317-H319-H334-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 234-615-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen