Learn More
Kobaltdraht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405270
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt wire
Namenshinweis 1.5mm (0.06 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 cm
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈15.8g/m
Form Draht