Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin Auffanggefässe 2 ml, ohne Verschlusskappe (VE=1000Stck.)
Collection Tubes 2 mL, without lid
Marke: Macherey-Nagel™ 740600
94.76 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Entnahmeröhrchen | |
Entnahmeröhrchen |