Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marke: Tenak™ TE24272
169.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
- Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
- Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
75 mm (Box) | |
Tiefkühlschränke | |
2 x 4 |
562 x 140 x 164 mm | |
Boxen (8) | |
Edelstahl |