Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marke: Tenak™ TE24288
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
- Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
- Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
75 mm (Box) | |
Tiefkühlschränke | |
4 x 5 |
683 x 140 x 328 mm | |
Boxen (20) | |
Edelstahl |