Learn More
Thermo Scientific™ RS232/RS485 Kommunikationskabelsatz mit 25 ft. Länge
Mit dem Thermo Scientific™ Anschlusszubehör für Temperaturregelung und Überwachung lässt sich die Effizienz Ihrer Temperaturregelungsgeräte maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 1600034
113.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11660991
  • 113.57 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-12-2025
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Temperaturregelungs- und -überwachungssysteme steigern Sie die Wirksamkeit Ihrer Temperaturregelungsgeräte auf das Maximum.
Schließen Sie Ihre Thermo Scientific Temperaturregelung an Ihre Anwendung an.
  • Verfügbar für Temperaturregelgeräte mit Kommunikation
  • Entwickelt für Zusammenarbeit mit Ihrem Thermo Scientific Umlaufkühler oder -bad mit Kommunikation
  • Verfügbar in gängigen Konfigurationen, die den Verbindungsmöglichkeiten und Schnittstellen Ihrer Geräte zu Ihrem Prozess entsprechen
  • Versuchen Sie herauszufinden, welche Teile zu Ihrem Umlaufkühler oder -bad passen
Thermo Scientific™ NEScom™ Windows-basierte Software
  • Ermöglicht die Fernregelung von Thermo Scientific Geräten, die mit einer RS232–Kommunikationsschnittstelle ausgestattet sind
  • Auswahl oberer und unterer Temperaturalarmgrenzen und Überwachen des Systemstatus mit einem Alarm
  • Aufzeichnen Ihrer Ergebnisse in einem vom Anwender auswählbaren Diagramm
  • Auswahl aus den einfach zu verwendenden Produktsymbolen
  • Erstellen von Graphen und Diagrammen
  • Einfache Konfiguration von Ramping-Funktionen für den Zeitverlauf
  • Anzeigen der Popup–Alarmfenster mit der Fehlerbedingung
  • Anzeigen eines virtuellen Reglerbildschirms
  • Nur PC-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnittstellenkabel, RS232/RS485, 5 ft.
RS232, RS485
Thermo Scientific™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder