Learn More
Fisherbrand™ Kondensatorkit für Kondensatorrecycler
Standardkondensator, der Wasser in einem Tank sammelt, statt es in den Abfluss zu leiten.
Marke:  Fisherbrand™ 2918483
Artikelnummer. 17197844
  • 234.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das gesammelte Wasser kann dann im nächsten Zyklus zum Waschen verwendet werden
  • Der Tank enthält ein Heizelement, das die Temperatur über auf 60 °C hält und dafür sorgt, dass keine Bakterien im Tank entstehen können
Spezifikation
Spezifikation
Kondensatorkit
Kondensatorrecycler