Learn More
Fisherbrand™ Leitfähigkeitssensor
Die Maschine kann mit einer Leitfähigkeitsregelung ausgestattet werden.
Marke:  Fisherbrand™ 2908130
Artikelnummer. 17107784
  • 2190.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-11-2025
Beschreibung
  • Die Leitfähigkeit für eine abschließende Spülung und die Anzahl der Versuche der Maschine, den zu erreichenden Wert einzustellen, kann eingestellt werden
  • Die Leitfähigkeitsregelung kann einfach in der Programmierung der Spülphase eingestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Leitfähigkeitssensor