Learn More
Leitfähigkeitslösung, 50000 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
136.00 € - 240.00 €
Spezifikation
Leitfähigkeit | 50000μS/cm-1 |
---|---|
Physikalische Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12974505
![]() |
Fisher Chemical
CTE 015 500 |
500 ml |
136.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12964505
|
Fisher Chemical
CTE 015 1L |
1000 ml |
240.00 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
50000μS/cm-1 | |
Flüssig |