Learn More
Kupfer(I)-bromid, ≥98.0 % (RT), Honeywel™
Artikelnummer. 15686010 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-70-4
Summenformel BrCu
Molekulargewicht (g/mol) 143.45
MDL-Nummer MFCD00010969
InChI-Schlüssel NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kupfer(I)-bromid, Kupferbromid CuBr, Kupfer1+-Bromid, Kupfermonobromid, Kupferbromid, Kupfer-1-bromid, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
SMILES [Cu+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1345 °C (1013 hPa)
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-bromid
Schmelzpunkt 492 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel CuBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Bromkupfer
Formelmasse 143.45 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (RT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.71 g/ml bei 25 °C