Learn More
Kupfer(I)-cyanid, purum p.a, ≥99.0 % (KT), Honeywell™
Artikelnummer. p-7120343 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Purum p.a., ≥ 99.0 % (KT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-92-3
Summenformel CCuN
Molekulargewicht (g/mol) 89.564
MDL-Nummer MFCD00010975
InChI-Schlüssel DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kupfer(I)-cyanid, Kupfer +1-Cyanid, Kupfercyanid CuCn, Cyanokupfer, RCRA-Abfallnummer P029, RCRA-Abfall-Nr. P029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
PubChem CID 11009
IUPAC-Name Kupfer(1+);zyanid
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(I)-cyanid
Schmelzpunkt 473 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Strukturformel CuCN
UN-Nummer UN1587
Beilstein 3587244
Formelmasse 89.56 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (KT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.92 g/ml bei 25 °C