Learn More
Kupfer(I)-iodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1290.0°C |
Chemischer Name oder Material | Copper(I) iodide |
Schmelzpunkt | 605.0°C |
Farbe | Braun-Rot bis Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Complexometry) |
Strukturformel | CuI |
Fieser | 01,169; 02,92; 03,69; 05,167; 06,147; 07,81; 08,121; 09,124; 10,107; 11,141; 12,141; 16,98; 17,88 |
Merck Index | 15, 2652 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper(I) iodide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.