Learn More
Kupfer(II)-pyrithion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 14915-37-8 | C10H8CuN2O2S2 | 315.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14915-37-8
Summenformel C10H8CuN2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 315.86
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) pyrithione
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 315.86
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)