Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, ≥98.0 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15677770 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, ≥98.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer MFCD00149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-Name Kupfer;sulfat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
Schmelzpunkt 110 °C
Farbe Blaugrün
pH 3.5 bis 4.5 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Strukturformel CuSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 249.69 mol
Reinheit (%) ≥ 98.0 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 7.3 mmHg (25 °C)
Dichte 2.28 g/cu.cm bei 20 °C