Learn More
Kupferphthalcocyanin, Farbstoffgehalt ca. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-93824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
CAS: 147-14-8 | C32H16CuN8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-14-8
Summenformel C32H16CuN8
MDL-Nummer MFCD00010719
Synonym C.I. 74160, Pigment blue 15
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper phthalocyanine
Namenshinweis dye content ca 95%
Merck Index 15, 2505
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 98% h2so4, practically insoluble in alcohol and hydrocarbons
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 576.08
Reinheit (%) ≥94% (ex Cu)
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Blau
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Copper phthalocyanine