Learn More
Kupferpulver, -325 Mesh, 10 % max. +325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049318
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 50 g
Reinheit (%) 99%
Netzgröße −325 Mesh 10% max +325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße APS 8 to 11 Micron (FSSS)
Form Pulver