Learn More
Kupfer-Shot, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
45.30 € - 204.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-50-8 |
---|---|
Summenformel | Cu |
MDL-Nummer | MFCD00010965 |
InChI-Schlüssel | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
PubChem CID | 23978 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
IUPAC-Name | Kupfer |
SMILES | [Cu] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15416595
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044213.22 |
100 g |
45.30 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11399718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044213.36 |
500 g |
106.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11309728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044213.A3 |
2 kg |
204.00 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-50-8 | |
MFCD00010965 | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Cu | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
23978 | |
Kupfer |
Spezifikation
Copper | |
Copper colored shot | |
Cu | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
0 hPa |
7440-50-8 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00010965 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
Kupfer | |
23978 | |
Geruchsneutral | |
Shot, 0.8 bis 2 mm (0.03 bis 0.08 Zoll) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-159-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen