Learn More
Kupferspäne, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256993
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Specifications
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored strands
Prozentgehaltsbereich 99+% (Metals basis)
Menge 50 g
Formelmasse 63.546
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Späne, lange, dünne, gewickelte Stränge