Learn More
Corning™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz
Beständigkeit gegen Temperatur und Dampf beim Autoklavieren
Marke: Corning™ 9999-40
183.61 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Kappen bestehen aus einem speziell formulierten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren standhält.Die Kappen haben eine eingeklebte, weiße Gummieinlage.
Spezifikation
Schwarz | |
72/Packung | |
40-400 | |
12,5 mm |
Phenolharz | |
Gummi | |
Autoklavierbar | |
Screw Cap |