Learn More
Corning™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz
Beständigkeit gegen Temperatur und Dampf beim Autoklavieren
Marke: Corning™ 9999-182
88.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Kappen bestehen aus einem speziell formulierten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren standhält.Die Kappen haben eine eingeklebte, weiße Gummieinlage.
Spezifikation
Schwarz | |
32/Packung | |
18-415 | |
27 mm |
Phenolharz | |
Gummi | |
Autoklavierbar | |
Screw Cap |