Learn More
Wasser in Zellkultur-Qualität, getestet auf USP Sterilwasser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15393651
Click to view available options
Menge:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
20 l
6 x 1 l
1 x 100 l
1 x 200 l
Verpackung:
BioProcess Container
Flasche
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
Qualitativ hochwertiges Wasser für den Einsatz in Zellkulturanwendungen. Corning™ Wasser in Zellkulturqualität, getestet auf USP Sterilwasser, wird zur Vorbereitung von Reinigungs- und Chromatographiepuffern verwendet.
  • Geprüft nach dem USP-Monograph für steriles Wasser zur Injektion (WFI).
  • Ideal für das Ansetzen von Reagenzien, Spülen von Glaswaren und Kunststoffartikeln sowie für weitere molekularbiologische Anwendungen, bei denen Wasser ohne RNase, DNase und Protease erforderlich ist. Keine zusätzlichen Bestandteile.
  • Es werden keine toxischen Substanzen, einschließlich DEPC, verwendet, um mögliche Störfaktoren bei enzymatischen Reaktionen zu vermeiden.
  • Endotoxingehalt ≤0.025 EU/ml
  • Erhältlich in Produktgrößen von 100 ml bis 200 l
Informations sur la commande
In Kunststoffflaschen lieferbar (außer MT-25-055-LB und -LH; diese werden in biegsamen Medienbeuteln geliefert).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Verpackung BioProcess Container
Menge 1 x 100 l
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis