Learn More
Corning™ Polycarbonate Erlenmeyer Flasks with Dip Tube
Sizes range from 125mL to 5L
485.77 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
Anzahl pro Packung | 1/Pk. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15864747
![]() |
Corning™
11460 |
2 L |
485.77 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Full closed systems solutions are offered with Aseptic Transfer Cap preassembled to a Polycarbonate Erlenmeyer Flask. A preassembled vessel offers a complete aseptic solution and are available for the 125mL, 250mL, 500mL, 1 L, 2L, 3L, and 5L flask sizes.
The transfer caps have two ports: One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in either a Male Luer Lock or a Male Polycarbonate quick connect. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
- Sizes range from 125mL to 5L
- MLL or MPC tubing connector types
- Individually packaged
- Double-bagged
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
Spezifikation
Orange | |
Polypropylen | |
1/4 in. | |
1/Pk. |