Learn More
Corning™ LSE™ Digitales Zubehör für Trockenbäder, Einzelblocks
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Röhrchengröße:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Beschreibung
Die Einzel- und Doppelblockkonfigurationen werden in den Corning LSE digitalen Trockenbadheizgeräten verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | LSE-Trockenbadheizung |
Material | Edelstahl |
No. of Places | 20 |
Typ | Block |
Röhrchengröße | 10 mm |