Learn More
Corning™ LSE™ Digitales Zubehör für Trockenbäder, Einzelblocks
Tienda Corning Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
No. of Places:
5
6
12
20
24
Röhrchengröße:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Descripción
Die Einzel- und Doppelblockkonfigurationen werden in den Corning LSE digitalen Trockenbadheizgeräten verwendet.
Especificaciones
Especificaciones
Zur Verwendung mit (Geräte) | LSE-Trockenbadheizung |
Material | Edelstahl |
No. of Places | 20 |
Typ | Block |
Röhrchengröße | 12 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido