Learn More
Corning™ LSE™ Digitales Zubehör für Trockenbäder, Einzelblocks
Artikelnummer. 11383815 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Röhrchengröße:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Verschiedene Konfigurationen für den Einsatz mit der LSE Digitalen Trockenbadheizung
Die Einzel- und Doppelblockkonfigurationen werden in den Corning LSE digitalen Trockenbadheizgeräten verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0.5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) LSE-Trockenbadheizung
Material Edelstahl
No. of Places 24
Typ Block
Röhrchengröße 0.5 ml