Learn More
Corning™ Ausgussringe
Gewährleistet tropfenfreies Ausgießen.
55.97 € - 128.67 €
Spezifikation
Anzahl pro Karton | 50/Karton |
---|---|
Menge | 50/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Verwendung mit Lagerungsflasche aus Kunststoff |
Verschlusstyp | Kein Verschluss |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17293474
![]() |
Corning™
1395-32LTR |
GL32 | Durchsichtig |
62.22 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15175196
![]() |
Corning™
1395-45LTR |
GL45 | Durchsichtig |
55.97 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17233484
|
Corning™
1395-45HTR |
GL45 | Rot |
128.67 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Passt auf die Ausgussöffnung von PYREX™ Medienflaschen mit GL45-Gewinde
- Die Ringe aus Polypropylen sind autoklavierbar bei 121 °C
- Hochtemperaturringe aus Ethylen-Tetrafluorethylen können bis zu einer Temperatur von 180 °C heißluftsterilisiert werden
- Alle Ringe sind wiederverwendbar und nicht steril
Spezifikation
50/Karton | |
Unsteril | |
Kein Verschluss |
50/Packung | |
Verwendung mit Lagerungsflasche aus Kunststoff |