Learn More
Corning™ PureCoat™ ECM Mimetic Multikolben
Mehrschichtig mit Belüftungsverschluss
887.00 € - 1235.00 €
Spezifikation
Flaschenhalstyp | Gerade |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Form | Rechteckig |
Sterilität | Steril |
Bodenform | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15319830
![]() |
Corning™
356244 |
Fibronectin-Peptid | 525 cm2 | ||||||
15329830
![]() |
Corning™
356245 |
Fibronectin-Peptid | 875 cm2 |
1235.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15349830
![]() |
Corning™
356274 |
Kollagen I Peptid | 525 cm2 | ||||||
15359830
![]() |
Corning™
356275 |
Kollagen I Peptid | 875 cm2 |
1100.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Frei von tierischen Bestandteilen, synthetische Peptidbeschichtung, die kovalent an die Zellkulturprodukte gebunden ist
- Kompatibel mit einer Vielzahl an serumfreien, xeno-freien und tierfreien Medienformulierungen
- Auch kompatibel mit vielen Reagenzien für die Zelldissoziation
- Rationalisiert den Zellkultur-Workflow und reduziert das Handhabungs- und Kontaminationsrisiko
- Vorhersehbare Skalierung und einheitliches Zellwachstum
- Nicht zytotoxisch
- Steril
Spezifikationen
- Kolbenform: Rechteckig
- Flaschenhalstyp: Gerade
- Oberflächenbehandlung: Fibronektin-beschichtet
- Verschlusskappenmaterial: Polypropylen
- Erhältlich in Packungen mit 6 oder 8 Stück
- Zellwachstumsbereich: 5252 und 875 cm2
Compliance
cGMP-konforme Fertigung (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012)
Spezifikation
Gerade | |
Rechteckig | |
Rechteckig |
1/Packung | |
Steril | |
Belüftet |