Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplungen für den Einsatz im Sanitärbereich
Integrieren Sie Einwegprodukte in Ihre vorhandene Edelstahl-Verarbeitungsausrüstung.
45.55 € - 60.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Sanitär x Schnellkupplung |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polysulfon |
Sterilisationsmethode | Autoklavieren, E-Strahl, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma |
Produkttyp | Schnellkupplung, Sanitäranschluss |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13484156
|
Cole-Parmer™
31604-26 |
3/4 Zoll |
45.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15417383
|
Cole-Parmer™
31604-28 |
1 Zoll |
60.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Befestigen Sie diese Kupplungen direkt an Ihren Sanitärbeschlägen.
- Materialien USP-Klasse IV
- Vollständig sterilisierbar.
- Die Kupplungen und Einsätze sind mit Standard-Sanitäranschlüssen erhältlich, die mit einer Sanitärdichtung und Tri-Clover-Klemmen an Ihrem System befestigt werden können.
- Für Polysulfon-Gehäuse sind Einsätze aus Edelstahl oder Polysulfon geeignet.
- Alle Modelle verfügen über platingehärtete Silikondichtungen der USP-Klasse VI.
- Kombinieren Sie diese Körper und Einsätze mit den Schnellkupplungselementen aus Polysulfon, um eine größere Flexibilität in Ihrem Prozesssystem zu gewährleisten.
Spezifikation
Sanitär x Schnellkupplung | |
Polysulfon | |
Schnellkupplung, Sanitäranschluss |
Autoklavierbar | |
Autoklavieren, E-Strahl, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma |