Learn More
CPEB3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12669-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16820514
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The CPEB3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CPEB3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CPEB3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
CPEB3
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
22849
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
267 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse