Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 90 mm Height
Artikelnummer. 15250574 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
30 Stück
Cryobox with cell codes printed on the lid for easy identification.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Kann bei niedrigen Temperaturen von bis zu -90°C verwendet werden
  • Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten
  • Die Boxen verfügen über eine feste Gitterunterteilung mit 9 x 9 Zellen und sind für 1,2 ml- und 2 ml-Kryofläschchen geeignet
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Temperaturfestigkeit (metrisch) Bis zu -90 °C
Abmessungen (L x B x H) 130 x 130 x 90 mm