Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F101h ULT Tiefkühlgerät mit Diagrammschreiber und CO2-Notsystem
Der F101h Ultratiefkühlschrank (ULT) eignet sich ideal für die Lagerung kleinerer Probenansammlungen unter dem Labortisch. Durch die zuverlässige -80 °C-Temperatur in einem kompakten Design bietet der CryoCube™ F101h eine langlebige und sichere Probenlagerung.
11825.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 101 l |
---|---|
Temperaturbereich | –50 bis –86 °C |
No. of Doors | 1 |
Innentüren | 2 |
Schrankmaterial | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16379636
![]() |
Eppendorf™
F101344001 |
EU | |||||||
Beschreibung
- Vakuum-Dämmplatten ermöglichen eine höhere interne Kapazität wie herkömmliche Tiefkühlschränke bei gleicher Stellfläche.
- Die abgedichteten und isolierten Innentüren haben 2 separate Fächer, die bei der Entnahme von Proben den Kaltluftverlust minimieren.
- Leicht ablesbares LED-Bedienfeld und Alarmstatus
- Die spezielle Vakuumentlüftung mit ergonomisch positioniertem Kolben ermöglicht den Sofortzugriff auf das Tiefkühlgerät.
- Die Innentüren können für ein einfaches und schnelles Abtauen ohne Werkzeuge schnell entfernt werden.
- Kompletter Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen
- Außenwand aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- Dank spezieller Niedertemperatur-Dichtungen an der Außentür bleiben die Dichtungen auch bei –86 °C flexibel und verhindern die Eisbildung beim Zugriff auf Proben
- Kennwortschutz von Alarm- und Temperatursollwerten, um unbefugte Einstellungsänderungen zu verhindern
Spezifikation
101 l | |
1 | |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
6 | |
33 x 48 x 64 cm | |
90 x 56,6 cm | |
CO2 (werkseitig installiert) | |
230 V | |
2-stufig |
–50 bis –86 °C | |
2 | |
Vakuum, Polyurethanschaum | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
Schrank | |
56,6 x 90 x 83 cm | |
Standard | |
5 A | |
50 Hz | |
123 kg |